Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffers und pHISA™ Anpassung
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffer und der pHISA™ Anpassungsreagenz eignet sich für die Probennahme von Quellwasser, Regenwasser, destilliertem/entionisiertem Kesselspeise- und Brauchwasser.
Marke:  Thermo Scientific™ 700402
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797767
  • 391.95 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffer und der pHISA™ Anpassungsreagenz eignet sich für die Probennahme von Quellwasser, Regenwasser, destilliertem/deionisiertem Wasser, Kesselspeise- und Brauchwasser und anderen Wasserarten. Sie liefert schnelle, genaue pH-Ergebnisse in hochreinem Wasser und Wasser mit einer geringen Ionenstärke.
Eigenschaften:
  • Verbessert die Messgenauigkeit
  • Reduziert Elektrodenabweichungen
  • Eliminiert Probenkontaminationen
Pure Water® pH-Testkit:
  • Das Kit enthält spezielle Puffer mit niedriger Ionenstärke zur Kalibrierung und einen Zusatzstoff zur pHISA™ Anpassung zum Erhöhen der Ionenstärke der Proben ohne den pH-Wert zu ändern
  • Zum Erzielen optimaler Ergebnisse wird die Verwendung einer qualitativ hochwertigen pH-Elektrode wie z.B. die Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH-Elektrode mit Glasschaft, Kat.- Nr. 8102BNUWP, empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH Buffer/Ionic Strength Adjustor
Klar
Sie liefert schnelle, genaue pH-Ergebnisse in hochreinem Wasser und Wasser mit einer geringen Ionenstärke.Empfohlen für Proben wie Brunnenwasser, Regenwasser, destilliertes/entionisiertes Wasser, Kesselspeisewasser und Wasser für Prozessanalysen.
4.1
475 mL
Wasserlöslich
100 °C
4 x 1 pint (4 x 475mL) pH 4.10 Buffer B
pH -Messgerät und Elektrode
Flüssigkeit
Flasche
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.