Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffers und pHISA™ Anpassung
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffer und der pHISA™ Anpassungsreagenz eignet sich für die Probennahme von Quellwasser, Regenwasser, destilliertem/entionisiertem Kesselspeise- und Brauchwasser.
Marke:  Thermo Scientific™ 700003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11787787
  • 251.25 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffer und der pHISA™ Anpassungsreagenz eignet sich für die Probennahme von Quellwasser, Regenwasser, destilliertem/deionisiertem Wasser, Kesselspeise- und Brauchwasser und anderen Wasserarten. Sie liefert schnelle, genaue pH-Ergebnisse in hochreinem Wasser und Wasser mit einer geringen Ionenstärke.
Eigenschaften:
  • Verbessert die Messgenauigkeit
  • Reduziert Elektrodenabweichungen
  • Eliminiert Probenkontaminationen
Pure Water® pH-Testkit:
  • Das Kit enthält spezielle Puffer mit niedriger Ionenstärke zur Kalibrierung und einen Zusatzstoff zur pHISA™ Anpassung zum Erhöhen der Ionenstärke der Proben ohne den pH-Wert zu ändern
  • Zum Erzielen optimaler Ergebnisse wird die Verwendung einer qualitativ hochwertigen pH-Elektrode wie z.B. die Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH-Elektrode mit Glasschaft, Kat.- Nr. 8102BNUWP, empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH Buffer/Ionic Strength Adjustor
Klar
Sie liefert schnelle, genaue pH-Ergebnisse in hochreinem Wasser und Wasser mit einer geringen Ionenstärke.Empfohlen für Proben wie Brunnenwasser, Regenwasser, destilliertes/entionisiertes Wasser, Kesselspeisewasser und Wasser für Prozessanalysen.
4 to 7.1
60 mL
Flasche
100 °C
pHISA Adjustor Solution Bulk Pack
pH -Messgerät und Elektrode
Lösung
Kaliumchlorid
löslich
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.