Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffers und pHISA™ Anpassung
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffer und der pHISA™ Anpassungsreagenz eignet sich für die Probennahme von Quellwasser, Regenwasser, destilliertem/entionisiertem Kesselspeise- und Brauchwasser.
Marke: Thermo Scientific™ 700001
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH-Puffer und der pHISA™ Anpassungsreagenz eignet sich für die Probennahme von Quellwasser, Regenwasser, destilliertem/deionisiertem Wasser, Kesselspeise- und Brauchwasser und anderen Wasserarten. Sie liefert schnelle, genaue pH-Ergebnisse in hochreinem Wasser und Wasser mit einer geringen Ionenstärke.
Eigenschaften:
- Verbessert die Messgenauigkeit
- Reduziert Elektrodendrift
- Eliminiert Probenkontamination
Reinwasser pH-Testkit:
- Das Kit enthält spezielle Puffer mit niedriger Ionenstärke zur Kalibrierung und einen Zusatzstoff zur pHISA™ Anpassung zum Erhöhen der Ionenstärke der Proben ohne den pH-Wert zu ändern
- Zum Erzielen optimaler Ergebnisse wird die Verwendung einer qualitativ hochwertigen pH-Elektrode wie z. B. die Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH-Elektrode mit Glasschaft, Kat.- Nr. 8102BNUWP, empfohlen
Spezifikation
pH Buffer/Ionic Strength Adjustor | |
Sie liefert schnelle, genaue pH-Ergebnisse in hochreinem Wasser und Wasser mit einer geringen Ionenstärke.Empfohlen für Proben wie Brunnenwasser, Regenwasser, destilliertes/entionisiertes Wasser, Kesselspeisewasser und Wasser für Prozessanalysen. | |
6.97 | |
Kit |
Pure Water pH Test Kit | |
pH -Messgerät und Elektrode | |
475 mL |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.