Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ORP Standards für Redox-/ORP-Elektroden
Diese Standards messen das Redoxpotential einfach und genau und sind bis zu einem Jahr (ungeöffnet) stabil.
Marke: Thermo Scientific™ 967961
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Messen Sie das Sauerstoff-Redoxpotential (ORP) einfach und genau mit den Thermo Scientific™ Orion™ ORP-Standards für Redox/ORP-Elektroden. Orion ORP-Standards sind ungeöffnet über 1 Jahr lang lagerfähig und können ohne Mischen oder Verdünnen direkt aus der Flasche angewendet werden.
- In der neuen ASTM ORP-Methode enthalten
- Wird als relativer mV-Standard zur Kalibrierung des Offsets einer Probe verwendet
- +220 mV im Vgl. zu Ag/AgCl mit 4 M KCl gesättigt mit AgCl Fülllösung (Artikel-Nr. 900011), +420 mV im Vgl. zu Standard-Wasserstoffelektroden (EH)
Spezifikation
ORP Standard | |
5 x 60 mL | |
Gelgefüllte ORP/ATC Triode™-Elektroden (9179BNMD und 9179BN), nachfüllbare ORP/ATC Triode-Elektroden (9180BNMD und 9180BN), Glaskörper-ORP-Elektroden, (9778BNWP und 9778SC), Sure-Flow™ ORP-Elektroden, (9678BNWP und 967800) |
Flasche | |
Orion Standards für Redox/ORP-Elektroden |
Sicherheit und Handhabung
- ORP Standard
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide,boric acid
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.