Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ORP Standards für Redox-/ORP-Elektroden
Diese Standards messen das Redoxpotential einfach und genau und sind bis zu einem Jahr (ungeöffnet) stabil.
Marke:  Thermo Scientific™ 967901
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11727697
  • 91.35 CHF / 475 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Messen Sie das Sauerstoff-Redoxpotential (ORP) einfach und genau mit den Thermo Scientific™ Orion™ ORP-Standards für Redox/ORP-Elektroden. Orion ORP-Standards sind ungeöffnet über 1 Jahr lang lagerfähig und können ohne Mischen oder Verdünnen direkt aus der Flasche angewendet werden.
Orion ORP-Standards sind für die Verwendung mit gelgefüllten ORP/ATC-Triode™ Elektroden (9179BNMD und 9179BN), nachfüllbaren ORP/ATC-Trjode Elektroden (9180BNMD und 9180BN), ORP-Elektroden mit Glaskörper (9778BNWP und 9778SC) und Sure-Flow™ ORP-Elektroden (9678BNWP und 967800) ausgelegt.
  • In der neuen ASTM ORP-Methode enthalten
  • Wird als relativer mV-Standard zur Kalibrierung des Offsets einer Probe verwendet
  • +220 mV im Vgl. zu Ag/AgCl mit 4 M KCl gesättigt mit AgCl Fülllösung (Artikel-Nr. 900011), +420 mV im Vgl. zu Standard-Wasserstoffelektroden (EH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ORP Standard
475 mL
Orion Standards für Redox/ORP-Elektroden
Flasche
Standardlösung
Gelgefüllte ORP/ATC Triode™-Elektroden (9179BNMD und 9179BN), nachfüllbare ORP/ATC Triode-Elektroden (9180BNMD und 9180BN), Glaskörper-ORP-Elektroden, (9778BNWP und 9778SC), Sure-Flow™ ORP-Elektroden, (9678BNWP und 967800)
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.