Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Kombinierte Metallelektroden
Mit den kombinierten Thermo Scientific™ Orion™ Metallelektroden aus Doppelplatin können Sie genaue Karl-Fischer-Titrationen vornehmen.
Marke:  Thermo Scientific™ 977900
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10758011
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit den kombinierten Thermo Scientific™ Orion™ Metallelektroden aus Doppelplatin können Sie genaue Karl-Fischer-Titrationen vornehmen.
Gewährleistung: 12 Monate ab Kaufdatum durch den Kunden oder 18 Monate ab Lieferdatum durch den Verkäufer, je nachdem, was früher eintritt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Model 977900; Double platinum KF glass electrode
Dual Platinum
Doppelplatin-KF-Elektrode, Glas
Orion Meters
Doppel
0 °C° bis 40 °C°
KF coulometric titrations
32°F to 104°F
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.