Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Kombinierte Metallelektroden
Mit den kombinierten Thermo Scientific™ Orion™ Metallelektroden aus Doppelplatin können Sie genaue Karl-Fischer-Titrationen vornehmen.
Marke:  Thermo Scientific™ 9778BNWP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10672831
  • 647.22 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den kombinierten Thermo Scientific™ Orion™ Metallelektroden aus Doppelplatin können Sie genaue Karl-Fischer-Titrationen vornehmen.
Gewährleistung: 12 Monate ab Kaufdatum durch den Kunden oder 18 Monate ab Lieferdatum durch den Verkäufer, je nachdem, was früher eintritt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
REDOX-/ORP-Modell
Keramik
0 °C° bis 90 °C°
900011 for samples with total ionic strength >0.2M; 900001 for samples with total ionic strength <0.2M
Ag/AgCl
5.5 in.
14 cm
0.47 in
Redox/ORP
BNC, wasserdicht
Glasschaft
Redox/ORP; Verbindungsstück: wasserdichter BNC
Orion-Messgeräte
32 °F bis 194 °F
39 in
1m
12mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.