Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star Bench Meter Accessories
Orion Lab Star series meter accessories support your Orion Lab Star PH111 pH meter, Orion Lab Star EC112 conductivity meter or Orion Lab Star DO113 DO meter.
Marke: Thermo Scientific™ LSTAR-ARM
Beschreibung
Select Orion Lab Star series meter accessories to support your Orion Lab Star PH111 pH/mV meter, Orion Lab Star EC112 conductivity meter or Orion Lab Star DO113 dissolved oxygen meter. Utilize the meter dust cover accessory for extended meter storage. Select a replacement meter-attached electrode holder, universal power adapter or computer cable when needed. The Orion Lab Star series pH meter, conductivity meter and DO meter are ideal for simplified, budget-friendly lab testing and data recording.
Zubehör für Messgeräte der Orion Lab Star Serie
- Mit dem Messständer der LStar-ARM Orion Lab Star Serie können Sie Ihren Elektrodenständer nach Bedarf ersetzen; sie sind mit dem Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgerät, dem Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät und dem Orion Lab Star DO113 DO-Messgerät kompatibel
- Das Universalnetzteil der Serie LStar-PWR Orion Lab Star, 100 bis 240 V, 50/60 Hz, ermöglicht den Austausch des Netzteils nach Bedarf; es ist mit dem Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgerät, dem Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät und dem Orion Lab Star DO113 DO-Messgerät kompatibel
- Das USB-Computerkabel der LStar-USB Orion Lab Star Serie ermöglicht es Ihnen, Ihr Computerkabel bei Bedarf zu ersetzen; es ist mit dem Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgerät, dem Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät und dem Orion Lab Star DO113 DO-Messgerät kompatibel
- Die LStar-CVR Orion Lab Star-Staubschutzhülle schützt Ihr Messgerät während der Lagerung vor Staub und Schmutz; es ist mit dem Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgerät, dem Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät und dem Orion Lab Star DO113 DO-Messgerät kompatibel
Zusätzliches Zubehör, kompatibel mit Orion Lab Star Messgeräten
- STARA-106 Tintenstrahldrucker mit Farbband, 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Orion Lab Star Serie Elektrodenständer mit Messgerätebefestigung | |
Zubehör | |
Keine | |
Orion Lab Star PH111 pH-Wert-Messgerät, Orion Lab Star EC112 Leitfähigkeitsmessgerät und Orion Lab Star DO113 DO-Messgerät |