Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Marke:  Thermo Scientific™ 040908
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11768236
  • 121.61 CHF / 475 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Sofern nicht anders angegeben, werden alle Standards in 475 ml-Flaschen (1 pint) geliefert.
Gewährleistung: Gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fluoridstandard
1 Bottle
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Yes
Yes
Ionenselektive Fluorid-Elektroden
10 ppm
475 ml
Blau
C of A Acceptance Range: 5.0 ppm +/- 0.1 ppm Fluoride (50:50 Premix of Standard to TISAB II)
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.