Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Marke:  Thermo Scientific™ 951007
105.39 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11767677
  • 115.58 CHF / 475 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mess-Ion: Ammonium
Konzentration: 1000 ppm
Menge: 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orion Ammonia 1000 ppm as N Standard, 475 mL
Flasche
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Yes
Yes
Ionenselektive Kombinationselektroden
1000 ppm as N
475 mL
Farblos
C of A Acceptance Range: 1000 ppm +/- 5 ppm as Nitrogen
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Ammonia and Ammonium Ion Selective Electrodes Including 9512BNWP, 9512HPBNWP, 931801
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.