Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Marke: Thermo Scientific™ 841109
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mess-Ion: FluoridKonzentration: 1 ppm mit TISAB
Menge: 475mL
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Orion Sodium Known Addition KAP 1000 ppm as Na+ Standard Premixed with ISA, 475 mL | |
Flasche | |
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards | |
Yes | |
Yes | |
Ionenselektive Kombinationselektroden | |
Flüssig |
1000 ppm as Na+ with ISA | |
475 mL | |
Farblos | |
C of A Acceptance Range: 1000 ppm +/ 5 ppm Sodium Chloride as Sodium | |
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards | |
Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium Known Addition Standard with ISA
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium chloride, sodium chloride, ammonium hydroxide
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.