Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Marke:  Thermo Scientific™ 950206
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11727677
  • 148.74 CHF / 475 Milliliter
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mess-Ion: Fluorid
Konzentration: 1 ppm mit TISAB
Menge: 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orion Carbon Dioxide 0.1 M NaHCO3 Standard, 475 mL
Flasche
Standardlösung
Yes
Yes
Ionenselektive Elektroden (ISE)
Flüssig
0.1 M NaHCO3
475 mL
Farblos
C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Sodium Bicarbonate
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Carbon Dioxide Ion Selective Electrodes Including 9502BNWP
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.