Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Marke:  Thermo Scientific™ 945306
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11727667
  • 168.84 CHF / 475 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mess-Ion: Iodid
Konzentration: 0,1 M
Menge: 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orion Iodide 0.1 M NaI Standard, 475 mL
Flasche
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Yes
Yes
Ionenselektive Kombinationselektroden
0.1 M NaI
475 mL
Farblos
C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Sodium Iodide
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Iodide Ion Selective Electrodes Including 9653BNWP, 9453BN
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.