Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungsstreifen für ionenselektive Feststoffelektroden, 24/Packung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Zubehör für ionenselektive Elektroden mit Festkörper- und Kunststoffmembran.
127.64 CHF - 729.63 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ionenselektive Elektrode |
---|---|
Typ | Zubehör für ionenselektive Elektroden (ISE) |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10461213
|
Thermo Scientific™
9300BNWP |
Griff für ISE Halbzellen-Kunststoff-Membranelektroden mit wasserdichtem BNC-Anschluss; |
729.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10428722
|
Thermo Scientific™
948201 |
Reinigungsstreifen für ionenselektive Festkörperelektroden |
127.64 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11747697
|
Thermo Scientific™
9700BNWP |
Griff für Ion+ ISE Kombinations-Kunststoffmembran-Elektroden mit wasserdichtem BNC-Anschluss | N/A | ||||||
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrode Zubehör für ionenselektive Elektroden mit Festkörper- und Kunststoffmembran.
Elektrodengriffe werden in Kombination mit Kunststoffmembranen oder Halbzellen-Elektroden verwendet. Dank Reinigungsstreifen kann die Leistungsfähigkeit von Festkörper--, Halbzellen oder ionenselektiven Kombinationselektroden wieder hergestellt werden.Spezifikation
Ionenselektive Elektrode | |
Zubehör für ionenselektive Elektroden (ISE) |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.