Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fluoroborat-Halbzelle
Einfache und kostengünstige Regenerierung der Thermo Scientific™ Orion™ Fluoroborat-Halbzelle.
Marke:  Thermo Scientific™ 9305BN
Artikelnummer. 10222831
  • 2180.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion Fluoroborat-Halbzelle kann einfach und kostengünstig regeneriert werden.
  • Katalognummer Kalibrierungsstandards: Siehe Bedienungsanleitung
  • Erforderliche ISA Katalognummer: 930711
  • Erforderliche Referenz: 900200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Fluoroborat-Halbzelle
Fluoroborat-Halbzelle mit BNC-Anschluss
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.