Learn More
Thermo Scientific™ Orion Economy Serie pH- Einstabmessketten
Ein standardmäßiges Docht- Diaphragma, Gel-gefüllte pH- Messelektrode mit verlängertem, über den pH-sensitiven Glaskegel hinausreichenden Epoxidharzschaft für raue Bedingungen
Marke: Thermo Scientific™ 913600
270.98 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein standardmäßiges Docht- Diaphragma, Gel-gefüllte pH- Messelektrode mit verlängertem, über den pH-sensitiven Glaskegel hinausreichenden Epoxidharzschaft für raue Bedingungen
Die Thermo Scientific Orion pH- Einstabmesskette ist wartungsarm und eignet sich besonders für die Routine- pH- Wert- Messung. Der Epoxidharzschaft bietet lange Haltbarkeit für den Einsatz im Labor oder im Freien. Geringer Wartungsaufwand, da keine Fülllösung erforderlich ist.
- Permanentes Ag/AgCl-Elektrolyt als Gelfüllung
- 9106BNWP für einen pH- Bereich von pH 0 bis 14; alle anderen Elektroden für einen pH- Bereich von pH 0 bis 12
- Temperaturbereich von 0 ° bis 80 °C (32 ° bis 176 °F)
- Modelle für allgemeine Anwendungen und flache Oberflächen: 4,31 ″ (11 cm) Länge × 0,43 ″ (12 mm) Schaftdurchmesser, 0,62 ″ (16 mm) Kappendurchmesser
- Halbmikro-Modell: 5,93 ″ (15cm) Länge × 0,25 ″ (6mm) Schaftdurchmesser, 0,18 ″ (10mm) Kappendurchmesser
Modell 91-06:
- Wasserdichter BNC-Anschluss
Modelle für allgemeine Anwendungen, Kolben, Semi-Mikro und flache Oberflächen:
- BNC-Anschluss
Spezifikation
Permanentes Ag/AgCl-Elektrolyt als Gelfüllung | |
Wick | |
0 bis 12 | |
Ag/AgCl pH-Kombinationselektrode, nicht nachfüllbar, flache Oberfläche | |
32 bis 176 °F | |
11cm | |
0.43 in. | |
12mm |
BNC | |
Epoxid | |
0 °C bis 80 °C | |
Orion pH-Messgerät | |
4.31 in. | |
1 m | |
0,62 in. | |
16mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.