Learn More
Thermo Scientific™ Orion Economy Serie pH- Einstabmessketten
Ein standardmäßiges Docht- Diaphragma, Gel-gefüllte pH- Messelektrode mit verlängertem, über den pH-sensitiven Glaskegel hinausreichenden Epoxidharzschaft für raue Bedingungen
Marke:  Thermo Scientific™ 912600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10329930
  • 359.79 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ein standardmäßiges Docht- Diaphragma, Gel-gefüllte pH- Messelektrode mit verlängertem, über den pH-sensitiven Glaskegel hinausreichenden Epoxidharzschaft für raue Bedingungen
Die Thermo Scientific Orion pH- Einstabmesskette ist wartungsarm und eignet sich besonders für die Routine- pH- Wert- Messung. Der Epoxidharzschaft bietet lange Haltbarkeit für den Einsatz im Labor oder im Freien. Geringer Wartungsaufwand, da keine Fülllösung erforderlich ist.
  • Permanentes Ag/AgCl-Elektrolyt als Gelfüllung
  • 9106BNWP für einen pH- Bereich von pH 0 bis 14; alle anderen Elektroden für einen pH- Bereich von pH 0 bis 12
  • Temperaturbereich von 0 ° bis 80 °C (32 ° bis 176 °F)
  • Modelle für allgemeine Anwendungen und flache Oberflächen: 4,31 ″ (11 cm) Länge × 0,43 ″ (12 mm) Schaftdurchmesser, 0,62 ″ (16 mm) Kappendurchmesser
  • Halbmikro-Modell: 5,93 ″ (15cm) Länge × 0,25 ″ (6mm) Schaftdurchmesser, 0,18 ″ (10mm) Kappendurchmesser
Modell 91-06:
  • Wasserdichter BNC-Anschluss
Modelle für allgemeine Anwendungen, Kolben, Semi-Mikro und flache Oberflächen:
  • BNC-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Permanentes Ag/AgCl-Elektrolyt als Gelfüllung
Wick
0 bis 12
Ag/AgCl pH-Kombinationselektrode, nicht nachfüllbar, Kolben
32 bis 176 °F
15cm
0,25 Zoll
6mm
BNC
Epoxid
0 °C bis 80 °C
Orion pH-Messgerät
5.93 in.
1 m
0,18 in.
10mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.