Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate™ Zellhalter
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Fläschchenhalterkarussells/-türme eignen sich für den Einsatz mit AquaMate 8000 UV-Vis und AquaMate 7000 Vis Spektralphotometern
Marke: Thermo Scientific™ AQ001C
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Fläschchenhalterkarussells/-türme lassen sich mit AquaMate 8000 UV/Vis- und AquaMate 7000 Vis-Spektralphotometern verwenden. Zur Auswahl stehen Karussells mit 1, 3 oder 6 Positionen, mit Haltern für runde Fläschchen (13 - 24 mm), quadratische Fläschchen (10 mm) oder rechteckige Fläschchen (20 - 50 mm bzw. 100 mm).
- Zum AquaMate 8000 UV-Vis-Spektrophotometer gehören alle drei Küvettenhalter. Das AquaMate 7000 Vis Spektrophotometer enthält einen Küvettenhalter für 3 Positionen. Zusätzliche Küvettenhalter müssen separat erworben werden.
- Der AquaMate Küvettenhalter für 3 Positionen, Kat. Nr. AQ003C, besteht aus einem einstellbaren Halter für Rundfläschchen mit 13 bis 25 mm, einen Halter für rechteckige Fläschchen mit 20 oder 50 mm und einen Halter für quadratische 10 mm-Fläschchen.
- Der AquaMate Küvettenhalter für 6 Positionen, Kat. Nr. AQ006C ist ideal für Multi-Probenmessungen in quadratischen 10 mm-Fläschchen. Der Küvettenhalter mit 6 Positionen verfügt über eine Leerposition und ermöglicht die automatische Analyse von bis zu fünf Proben.
- Der AquaMate Küvettenhalter für 1 Positionen, Kat. Nr. AQ001C, bietet Platz für ein einzelnes quadratisches 10 mm-Fläschchen.
Spezifikation
AquaMate Zellhalter mit 1 Positionen | |
1-fach-Küvettenhalter | |
AquaMate 8000 UV-Vis- und AquaMate 7000 Vis-Spektralphotometer | |
Quadratische 10 mm-Fläschchen |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.