Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500 Trübungsmessgerät
Nutzen Sie die doppelte LED-Lichtquelle und die gemäß US EPA-Testvorschriften zugelassenen Trink-/Abwassermethoden, die Ihnen dieses Trübungsmessgerät bietet
2281.35 CHF
Spezifikation
Typ | Trübungsmessgerät |
---|---|
Lichtquelle | LED, mehrfach |
Displaytyp | LED |
Automatische Bereichswahl | Ja |
Beschreibung | Turbidimeter und Kalibrier-Kit |
Benachrichtigungen:
Ersatz-Kalibrierstandards für AQ4500 (AC45ST) und Ersatzfläschchen können in einem Paket mit 12 Stück (AC2T24) nachbestellt werden. Silikonöl und -tuch (AC45S1) ebenfalls erhältlich.
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10550753
|
Thermo Scientific™
AQ4500 |
Turbidimeter und Kalibrier-Kit |
2281.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500 Trübungsmessgerät, inklusive doppelter Lichtquelle und Trink-/Abwassermethoden gemäß US EPA-Testvorschriften, können Sie weitere Funktionen nutzen. Halten Sie Schritt mit sich ändernden Regulierungsprotokollen, indem Sie eine Weißlicht-LED verwenden, um die Anforderungen nach EPA 180.1 zu erfüllen oder eine Infrarot-LED (IR), um die Anforderungen nach ISO 7027 zu erfüllen. Wählen Sie aus verschiedenen Messmodi, z. B. EPA 180.1, ISO für nephelometrische Messungen, ISO für Absorptionsmessungen, % Transmission, EBC und ASBC. Dieses wasserdichte Messgerät der Schutzklasse IP67 zeichnet 100 Datenwerte auf. Bei gelegentlicher Nutzung beträgt die Akkulaufzeit im Durchschnitt 2.500 Stunden.
Sie können Daten im internen Speicher aufzeichnen oder ein AQ4Cbl-Kabel bestellen, um Daten an einen Drucker zu senden oder Ergebnisse mit Zeit-/Datumsstempel an einen Computer zu übertragen.Lieferumfang:
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsarbeiten: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Spezifikation
Trübungsmessgerät | |
LED | |
Turbidimeter und Kalibrier-Kit | |
180,1 | |
ISO 7027 |
LED, mehrfach | |
Ja | |
2500 Stunden | |
US EPA-Zulassung für Trinkwassertests gemäß 40 CFR Teil 141, Band 74, Nr. 147, Montag, 3. August 2009.Regeln und Vorschriften pg 38351-38356.EPA 180.1 und ISO 7032 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.