Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 800500U ROSS Ultra™ Referenzelektrode
Führen Sie präzise pH-Bestimmungen für Routine- oder Forschungsarbeiten mit der Thermo Scientific™ Orion™ 800500U ROSS Ultra™ Referenzelektrode durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 800500U
Artikelnummer. 10596669
  • 319.59 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Führen Sie präzise pH-Bestimmungen für Routine- oder Forschungsarbeiten mit der Thermo Scientific™ Orion™ 800500U ROSS Ultra™ Referenzelektrode durch, einer Halbzellenelektrode mit Glasschaft und Stiftanschluss für die Spitze.
Inhalt:
  • 60 ml-Flasche, Orion ROSS Elektroden-Fülllösung, 810007
Kompatibel mit:
  • 8101BNWP
  • 8101SC ROSS pH-Halbzelle
  • 8411BN ROSS Halbzellen-Natriumelektroden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
800500U ROSS Ultra Referenzelektrode
Glasschaft
0 °C bis 100 °C
Halbzellen-Referenzelektrode mit Glasschaft; Stiftanschluss für die Spitze
Genaue pH-Wertmessungen
0,01
120 mm
Keramik
0 bis 14
Referenzelektrode
ROSS Elektroden-Fülllösung
ROSS
120 mm
16 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.