Learn More
ABEBA™ Original Plus Weiße Arbeitsclogs OB
Die ABEBAtrade; Original Plus weißen Arbeitsclogs OB sind waschbar bei 30 Grad und verfügen über einen faltbaren Fersenriemen sowie eine rutschfeste TPU-Außensohle.
Marke: ABEBA™ 37521/39
51.17 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ulliQualität, Komfort, Langlebigkeit/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliFaltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
Edelstahl | |
Faltbarer Fersenriemen | |
Mikrofaser | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Clogs | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |
CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD | |
Weiß | |
39 | |
Thermoplastisches Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |