Learn More
Orcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637211
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-15-4
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00002291
InChI-Schlüssel OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym orcinol, 3,5-dihydroxytoluene, 5-methylresorcinol, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene, orcin, 5-methyl-1,3-benzenediol, 5-methylresorcin, 3-hydroxy-5-methylphenol, 3,5-toluenediol, 1,3-benzenediol, 5-methyl
PubChem CID 10436
ChEBI CHEBI:16536
IUPAC-Name 5-Methylpentan-1,3-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orcinol
Schmelzpunkt 105.0°C to 110.0°C
Farbe braun-rosa bis grau-rosa
Siedepunkt 290.0°C
Flammpunkt 159°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,6959
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orcinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften./waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.