Learn More
Scientific Industries™ Orbital-Genie Shaker Standard Flask Clamps
Powerful orbital shaker for large volumes. No additional accessories necessary.
Marke:  Scientific Industries™ SI-1602
Artikelnummer. 11361484
  • 2535.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Benchtop Orbital Shaker equipped with platform for standard flask clamps sold separately. The platform accepts various size flasks or beakers or can be equipped with all same size flask clamps.
Spezifikation
Spezifikation
35 mm
10 bis 300 U/min
Genie Temp-Shaker 300 mit Haftmatte
12 kg
230 V