Learn More
Scientific Industries™ Orbital-Genie Shaker Ratcheting Clamps
Powerful orbital shaker for large volumes. No additional accessories necessary.
Marke:  Scientific Industries™ SI-1502
Artikelnummer. 11351484
  • 3270.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Large footprint orbital shaker with universal ratcheting clamps provides the flexibility for using a mix of different size and shape vessels on a single platform. Unit is supplied with two ratcheting and one non-ratcheting clamps.
Spezifikation
Spezifikation
35 mm
10 bis 300 U/min
Genie Temp-Shaker 300 mit Haftmatte
12 kg
230 V