Learn More
Scientific Industries Orbital-Genie Haftmatte
Die Orbital-Genie Haftmatte ist eine wiederverwendbare Alternative zu Kolbenklammern oder Rollleisten zur Befestigung von Gefäßen an einer Schüttlerplattform.Sie eignet sich ideal für Behälter wie Flaschen und Schalen, die nicht mit herkömmlichen Klammern oder Rollleisten gehalten werden können.
Marke:  Scientific Industries SI-1617
Artikelnummer. 11311504
  • 123.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Alternative zu Kolbenklammern oder Rollleisten zur Befestigung von Gefäßen auf der Schüttlerplattform des Orbital-Genie Schüttlers
  • Ideal für Behälter wie Flaschen und Schalen, die nicht mit herkömmlichen Klammern oder Rollleisten gehalten werden können
  • Patentiertes Material haftet auf natürliche Weise
  • Die Hafteigenschaften lassen sich durch Sauberspülen erneuern
Spezifikation
Spezifikation
Haftmatte
3 lb.
Blau
Orbital-Shaker Genie (SI-16XX und SI-17XX)
46,0 x 46,0 x 12,7 cm (18 x 18 x 0,5 in.)
1,36 kg
Wiederverwendbare Alternative zu Klammern und Rollen zum Befestigen der Gefäße an Schüttlerplattformen
Je 1