Learn More
Labnet™ MULTIGENE OPTIMAX THERMAL CYCLER CYCLER
Bietet erweiterte Geschwindigkeit und Funktionen und bietet gleichzeitig erstklassige Leistung zu einem erschwinglichen Preis. LABNET™ Multigene™ OptiMax Thermal Cycler ist kompakt in der Konstruktion, einfach zu programmieren und für die Durchführung konzipiert.
Marke:  Labnet™ TC9610-230
Artikelnummer. 12196530
  • 3920.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Großes Display
  • Mehrere vorprogrammierte Vorlagen im Lieferumfang enthalten
  • Standardmäßige integrierte Temperaturoptimierung in 2Schritten
  • Protokolle für Touchdown und Zeitinkrement
  • Die Deckeltemperatur ist wählbar
  • Schnellere Vorlaufraten ermöglichen mehr Arbeit
  • Keine Kondensation nach Nachtkühlung bei 4° C
Spezifikation
Spezifikation
4 °C bis 99.9 °C
120 bis 240 V
250 mm
420 mm
240 mm
200
200 Programme
1 x 96-Mikrotiterplatte, 12 8 x 0.2-ml-Röhrchenstreifen, 96 x 0.2-ml-Röhrchen
Multigen-Thermocycler
3 Jahre
50 bis 60 Hz
RS232
30 bis 99 °C. Die Temperatur der 6-Segment-Blöcke kann unabhängig voneinander eingestellt werden.
9kg