Learn More
Sartorius OptiFit verlängerte Spitzen
Optifit Spitzen bieten bestmögliche Passform und Abdichtung, was höchstmögliche Genauigkeit und Präzision gewährleistet.
Marke: Sartorius LH-X781001
Beschreibung
Spitzen ohne Filter für bestmögliche Passform und Abdichtung, gewährleisten höchstmögliche Genauigkeit und Präzision. Diese Pipettenspitzen lassen sich ergonomisch und leicht befestigen, da sie mit der Optiload Funktion von Spitzen vom Typ Sartorius Picus™ NXT, Picus™, Tacta™, mLINE™ und Proline™ Plus kompatibel sind. Diese Spitzen mit Reinheitszertifikat werden unter Reinraumbedingungen gemäß ISO 8-Klassifizierung hergestellt, um Kontaminationen zu vermeiden, und jede Spitzencharge wird auf DNase, RNase und Endotoxine getestet.
- Die Spitzen sind durch Kompatibilität mit der Optiload Funktion von Sartorius Pipetten leicht aufsetz- und abwerfbar
- Einfaches Abstimmen auf geeignete Sartorius Pipetten durch farbcodierte Spitzeneinsätze
- Einfaches, einhändiges Öffnen und Schließen von Klappregalen
- Verbesserte Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von Spitzen durch informative Racketiketten, die Spitzenvolumen, Produktnummer, Chargennummer und Reinheitsgrad angeben
- Spitzen in Einfacheinsätzen Nachfüllpacks sind frei von RNase, DNase und Endotoxin (nach Chargennummer zertifiziert)
- Die in Spitzen, Einsätzen und Gestellen verwendeten Materialien sind umweltfreundlich, zu 100 % recycelbar oder können als Energieabfall verbrannt werden
- Weniger Abfall durch Wiederverwendung der (bei 121 °C, 20 min) vollständig autoklavierbaren Spitzengestelle mit Nachfüllspitzen bzw. Spitzen aus Großpackungen
Spezifikation
Frei von DNase, Rnase und Endotoxinen | |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
Hergestellt nach den Normen ISO9001, ISO14001 und ISO13485; ISO Klasse 8 Reinraumbedingungen; CE Beschwerde | |
Vorsterilisiert | |
Spitzen |
10 bis 1000 μl | |
Steril | |
102 mm | |
Präzisions-Flüssigkeitsdosierung | |
Einzelnes Tablett | |
Polypropylen |