Learn More
Sartorius OptiFit verlängerte Spitzen
GREENER_CHOICE
Optifit Spitzen bieten bestmögliche Passform und Abdichtung, was höchstmögliche Genauigkeit und Präzision gewährleistet.
Marke:  Sartorius LH-X781000
74.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16480855
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Spitzen ohne Filter für bestmögliche Passform und Abdichtung, gewährleisten höchstmögliche Genauigkeit und Präzision. Diese Pipettenspitzen lassen sich ergonomisch und leicht befestigen, da sie mit der Optiload Funktion von Spitzen vom Typ Sartorius Picus™ NXT, Picus™, Tacta™, mLINE™ und Proline™ Plus kompatibel sind. Diese Spitzen mit Reinheitszertifikat werden unter Reinraumbedingungen gemäß ISO 8-Klassifizierung hergestellt, um Kontaminationen zu vermeiden, und jede Spitzencharge wird auf DNase, RNase und Endotoxine getestet.
  • Die Spitzen sind durch Kompatibilität mit der Optiload Funktion von Sartorius Pipetten leicht aufsetz- und abwerfbar
  • Einfaches Abstimmen auf geeignete Sartorius Pipetten durch farbcodierte Spitzeneinsätze
  • Einfaches, einhändiges Öffnen und Schließen von Klappregalen
  • Verbesserte Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von Spitzen durch informative Racketiketten, die Spitzenvolumen, Produktnummer, Chargennummer und Reinheitsgrad angeben
  • Spitzen in Einfacheinsätzen Nachfüllpacks sind frei von RNase, DNase und Endotoxin (nach Chargennummer zertifiziert)
  • Die in Spitzen, Einsätzen und Gestellen verwendeten Materialien sind umweltfreundlich, zu 100 % recycelbar oder können als Energieabfall verbrannt werden
  • Weniger Abfall durch Wiederverwendung der (bei 121 °C, 20 min) vollständig autoklavierbaren Spitzengestelle mit Nachfüllspitzen bzw. Spitzen aus Großpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Frei von DNase, Rnase und Endotoxinen
Ungefiltert
Autoklavierbar
Hergestellt nach den Normen ISO9001, ISO14001 und ISO13485; ISO Klasse 8 Reinraumbedingungen; CE Beschwerde
Einzelnes Tablett
Optifit
10 bis 1000 μl
Unsteril
102 mm
Präzisions-Flüssigkeitsdosierung
Spitzen