Learn More
Sartorius Optifit 0.5 bis 10 ml-Spitzen, Großpackung
GREENER_CHOICE
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzennachfüllpackung für maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumen erhältlich.
Marke:  Sartorius 780310
39.98 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10153832
  • 68.50 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit
  • Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
  • Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
  • Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
Mit der Optiload Funktion bei Sartorius Pipetten und anderen kompatibel:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus
  • Farbkodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipettierer
  • Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
Erfüllen die höchsten Standards
  • Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
  • Die Nachfüllpackungen sind zertifiziert DNase-, RNase und Endotoxin-frei
  • Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
  • Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
    • Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
  • Die Verpackung und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können verbrannt werden
  • In verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich:
    • Nachfüllpackungen – zertifizierte Reinheit und umweltfreundliche Verpackungen
    • Nachfülltürme – platzsparend und umweltfreundlich
    • Mengenkartons – umweltfreundliche Mengenpackungen
  • Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
  • Wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Certifications
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 bis 10.000 μl
Unsteril
CE, ISO 9001, ISO 13485
Verlängerte Spitze für Midi Plus™
Sartorius Midi Plus
Ungefiltert
24,2 cm
Autoklavieren bei 121 °C
Klar