Learn More
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can
Artikelnummer. 17848177
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
Gewicht (metrisch):
0.360 kg
The OPTI-RIB™ HDPE Jerry Can has a 10 L capacity and comes in a natural color.
  • Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
  • Available in natural or blue colors
  • Leakproof
  • UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerry cans
  • Caps are sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 2.6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 L
Zertifizierung/Konformität Reference Declaration of Compliance
Verschlussauskleidung Unlined
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 50 mm
Verschlusstyp Screw Cap
Farbe Natural
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filling
Zur Verwendung mit (Geräte) None
Graduierungen No
Höhe (angloamerikanisch) 11.81 in.
Höhe (metrisch) 310 mm
Enthält None
Länge (angloamerikanisch) 9.06 in.
Länge (metrisch) 230 mm
Material HDPE
Mouth Style DIN50 Thread
Flaschenhalstyp DIN 50
Produkttyp Jerry Can
Form Rectangular
Sterilität Non-sterile
Gewicht (metrisch) 0.360 kg