Learn More
GeneBLAzer™ OPRK1-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 Zellen
GeneBLAzer™ OPRK1 -Gqo5-NFAT-bla CHO-K1-Zellen enthalten den humanen Opioid Rezeptor Kappa 1.
Marke:  GeneBLAzer™ K1533
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10782004
  • 21390.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Gen-Symbol: OPRK1
  • Zugangsnummer: NM_000912
  • Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
  • Bei GeneBLAzer™ OPRK-1-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1-Zellen ist der humane Opioidrezeptor Kappa 1 (OPRK1) stabil in die GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1-Zelllinie integriert. Die GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1-Zellen enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen (bla), das unter Kontrolle eines stabil in CHO-K1-Zellen integrierten NFAT-Response-Elements und des chimären G-Proteins Gqo5 steht.
  • Die GeneBLAzer™ OPRK-1-Gqo5-NFAT-bla CHO-K11-Zellen sind funktionell für Z'-Faktor- und EC50 -Konzentrationen unter Verwendung von U 50488 validiert. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ OPRK-1-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1-Zellen auf Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet.
Specifications
Specifications
Sollte sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden
GPCRs
2 x 106 Zellen
Fluoreszent
OPRK1 Gqo5 NFAT-bla CHO-K1 Zellen, OPRK1 Gqo5 NFAT-bla CHO-K1 Assay-Protokoll, Analysenzertifikat
Teilende Zellen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers