Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ 384-Well Probenplatten, schwarz
Zur Verwendung mit dem QuantStudio™ 12K Flex Echtzeit-PCR-System.
Marke: Applied Biosystems™ 4482221
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Es handelt sich um geringvolumige Mikrotiterplatten mit Barcode, die im QuantStudio™ OpenArray™ Accufill™-System zum Laden von Proben auf OpenArray™-Platten verwendet werden.Diese speziellen Platten sind schwarz, um eine bessere Sichtbarkeit während des Ladens zu gewährleisten.
4406947
Farbe: Durchsichtig, Reaktionsgeschwindigkeit: StandardNC0973054
Farbe: Schwarz, Reaktionsgeschwindigkeit: StandardSpezifikation
384-Well-Platte | |
QuantStudio™ | |
OpenArray™ | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Kein Barcode |
Jeder Karton enthält 10 x 384-Well Platten, genug für 80 OpenArray™ Echtzeit-PCR-Platten. | |
Standard | |
Probenplatte | |
10 plates | |
Schwarz |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.