Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ 384-well Sample Plates
Zur Verwendung mit dem QuantStudio™ 12K Flex Echtzeit-PCR-System.
Marke: Applied Biosystems™ 4406947
Includes: Jede Box enthält 10 durchsichtige 384-Well-Mikrotiterplatte, die für 80 OpenArray™ Real-Time PCR-Platten ausreichen.
Beschreibung
Es handelt sich um geringvolumige Mikrotiterplatten, die im QuantStudio™ OpenArray™ AccuFill™ System zum Laden von Proben auf OpenArray™ Platten verwendet werden.
4406947
Farbe: Durchsichtig, Reaktionsgeschwindigkeit: StandardNC0973054
Farbe: Schwarz, Reaktionsgeschwindigkeit: StandardSpezifikation
384-Well-Platte | |
QuantStudio™ 12 K Flex | |
OpenArray™ | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Durchsichtig | |
Kein Barcode |
Jeder Karton enthält 10 x 384-Well Platten, genug für 80 OpenArray™ Echtzeit-PCR-Platten. | |
Standard | |
Probenplatte | |
Raumtemperatur | |
10 plates | |
Klar |