Learn More
Köttermann Offener, hoher Lagerschrank
Die offene Bauweise dieses hohen Lagerschranks ermöglicht einen einfachen Zugang zu gelagerten Geräten und Utensilien.
Marke:  Köttermann 301-00005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17352079
  • 904.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das hohe, schlanke Design vergrößert die Lagerfläche bei gleichzeitig geringer Stellfläche
  • Die offene Vorderseite bietet einfachen Zugriff auf gelagerte Gegenstände
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Große Aufbewahrung
Keine
Lagerung
Keine
Keine
Nein
Nein
350 x 1200 x 1920 mm
Epoxidbeschichtet
Keine
4
69,7 kg
Stahl