Learn More
Köttermann Offener, hoher Lagerschrank
Die offene Bauweise dieses hohen Lagerschranks ermöglicht einen einfachen Zugang zu gelagerten Geräten und Utensilien.
Marke:  Köttermann 301-00046
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17332089
  • 1375.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das hohe, schlanke Design vergrößert die Lagerfläche bei gleichzeitig geringer Stellfläche
  • Die offene Vorderseite bietet einfachen Zugriff auf gelagerte Gegenstände
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Große Aufbewahrung
Keine
Lagerung
4
Keine
Nein
Nein
500 x 600 x 1920 mm
Epoxidbeschichtet
Keine
Keine
76,7 kg
Stahl