missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Splash-resistant Medical Mask in Flowpack
Splash-resistant medical masks with earloops packaged conveniently in a flowpack for dental, medical, or industrial use.
2.40 CHF - 67.50 CHF
Spezifikation
Farbe | Blue |
---|---|
Fastening Type | Earloops |
Material | Polypropylene |
Abmessungen (L x B) | 175 x 90 mm |
Modell | Pleated |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17750209
|
Kolmi Hopen™
M35111-32 |
25 Packungen |
2.40 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17760209
|
Kolmi Hopen™
M35111-32-BULK |
600 Pk. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Protection against human liquids, bacteria, particles, and viruses
- Anatomical folding reduces exposure to face
- Inner layer designed to wick away moisture and sweat
- Convenient, hygienic, easy-to-use packaging
Spezifikation
Blue | |
Polypropylene | |
Pleated | |
Yes | |
Yes |
Earloops | |
175 x 90 mm | |
(EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 | |
Medical |