Learn More
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP2 NR D Mass Balance Masks
Op Air Pro Oxygen FFP2 masks are easy to put on with high breathability due to high quality raw material. Made with the Mass Balance approach from recycled materials.
19.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Modell | Pouch |
Strap Attachment Type | Kopfband |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17794789
![]() |
Kolmi™
M52214S-WH-MB |
Klein |
19.80 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17774789
![]() |
Kolmi™
M52014S-WH-MB |
M |
19.80 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17784789
![]() |
Kolmi™
M52114S-WH-MB |
Groß |
19.80 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Filtering half mask, efficiency class FFP2 NR D developed to protect against solid and liquid aerosols and particles
- Type IIR certified, it protects the environment against droplets emitted by the wearer and it protects from potential body fluid splashes
- Knitted headloops ultrasonically welded for optimal comfort
- Fits perfectly to face to limit inward leakage thanks to its shape and soft materials
- Hypoallergenic and has been dermatologically tested
- Packaged in individual polybags
- Made in France
Spezifikation
EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019 | |
Weiß | |
Pouch | |
Kopfband |