Learn More
Thermo Scientific™ Onstage Incubator for CellInsight CX7 HCA Platform
Onstage Inkubator für CellInsight CX7 HCA-Plattformen
Marke: Thermo Scientific™ NX7LIVE001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Invitrogen Onstage Inkubator für CellInsight CX7 HCA-Plattformen (High Content Analysis) ist eine Klimakammer, die speziell für Plattformen der CellInsight CX7-Serie entwickelt wurde. Als optionales Modul ermöglicht es die präzise Regelung von Temperatur, Feuchtigkeit und drei Gasen für die Zeitraffer-Bildgebung lebender Zellen unter physiologischen und unphysiologischen Bedingungen. Die Umgebungseinstellungen und Bildaufnahmeparameter sind nahtlos in die HCS Studio Software integriert, wodurch eine leistungsstarke, selbstarbeitende Plattform für die quantitative Live-Bildgebung von Zellen entsteht. Der Onstage Inkubator für CellInsight CX7 HCA-Plattformen kann jederzeit zum Aufrüsten vorhandener kompatibler Geräte verwendet werden.Vorteile des Onstage Inkubators für CellInsight CX7 HCA-Plattformen:
• Vollständig integrierte Klimakammer für die Zeitraffer-Bildgebung lebender Zellen
• Präzises Aufrechterhalten physiologischer oder unphysiologischer Bedingungen
• Einfache Zeitplanung zur Festlegung der Bildfrequenz über einen Zeitverlauf
• Leistungsstarke kinetische und motilitätsbezogene Messungen, die die von jeder Zelle im Laufe der Zeit erfassten Informationen erhöhen
• Vor Ort aufrüstbar
• Kompatibel mit dem Screening auf festen Endpunkten mit dem Thermo Scientific Orbitor RS Plattenumsetzer
Anforderungen
Der Onstage Inkubator für CellInsight CX7 HCA-Plattformen erfordert die neueste Version der HCS Studio Software sowie die Store Bild- und Datenmanagement-Software.
Spezifikation
CellInsight™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.