Learn More
Thermo Scientific™ Onstage Incubator for CellInsight CX5/NXT HCS Platforms
Onstage Inkubator für CellInsight NXT/CX5 HCS-Plattformen
Marke: Thermo Scientific™ NX5LIVE002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Invitrogen Onstage Inkubator für CellInsight NXT/CX5 HCS-Plattformen (High Content Screening) ist eine Klimakammer, die speziell für Plattformen der CellInsight NXT- und CellInsight CX5-Serien entwickelt wurde. Als optionales Modul ermöglicht es die präzise Regelung von Temperatur, Feuchtigkeit und drei Gasen für die Zeitraffer-Bildgebung lebender Zellen unter physiologischen und unphysiologischen Bedingungen. Die Umgebungseinstellungen und Bildaufnahmeparameter sind nahtlos in die HCS Studio Software integriert, wodurch eine leistungsstarke, selbstarbeitende Plattform für die quantitative Live-Bildgebung von Zellen entsteht. Der Onstage Inkubator für CellInsight NXT/CX5 HCS-Plattformen kann jederzeit auf vorhandene kompatible Geräte aktualisiert werden.Vorteile des Onstage Inkubators für CellInsight NXT/CX5 HCS-Plattformen:
• Vollständig integrierte Klimakammer für die Zeitrafferbildgebung lebender Zellen
• Präzises Aufrechterhalten physiologischer oder nicht physiologischer Bedingungen
• Einfache Zeitplanung zur Festlegung der Bildfrequenz über einen Zeitverlauf
• Leistungsstarke kinetische und motilitätsbezogene Messungen, die die von jeder Zelle im Laufe der Zeit erfassten Informationen erhöhen
• Vor Ort aufrüstbar
• Kompatibel mit dem Screening auf festen Endpunkten mit dem Thermo Scientific Orbitor RS Plattenumsetzer
Anforderungen
Der Onstage Inkubator für CellInsight NXT/CX5 HCS-Plattformen erfordert die neueste Version der HCS Studio Software und der Store Bild- und Datenbankmanagement-Software.
Spezifikation
CellInsight™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.