Learn More
Merck Omnipore™ Membranfilter, 0,45 μm
Hydrophiler PTFE-Polymermembranfilter, der mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen verträglich ist. Omnipore™ Membranfilter sind biologisch und chemisch inert.
Brand: Merck JHWP01300
This item is not returnable.
View return policy
Description
Unsere Fluoropore™ Membran ist eine hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Polymermembran, die mit einer Stützschicht aus Polyethylen hoher Dichte verbunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluorophor™ Membranen bieten eine umfassende chemische Verträglichkeit, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Katalognummern, die in.FHUP in. enthalten, nicht laminiert sind oder ohne Trägermaterial hergestellt werden.)Unsere Omnipore™ Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen verträglich ist.
Merkmale & Vorteile
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität für hohe Flussraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Sorten für die Filtration von wässrigen und organischen Proben
Anwendungen:
- Fluoropore™ Membran: Klärende Säuren, Basen und Lösungsmittel; Luftüberwachung; Filter- und Belüftungsgase; UV-Spektroskopie
- Omnipore™ Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärung von Säuren und alkalischen Lösungen
Specifications
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
PTFE | |
Unsteril | |
Kompatibel mit allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen | |
100Pack. | |
Filtermembranen | |
13 mm | |
13 mm |
Weiß | |
PTFE | |
0,45 μm | |
> 2,6 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
65 µm | |
Hydrophil | |
13 mm |