Learn More
B. Braun Omnifix™ Spritze mit Solo-Luer-Lock-Konus
Aus Polypropylen. Die B. Braun™ Omnifix™ Spritze mit Solo-Luer-Lock-Konus ist frei von Latex/PVC.
Marke: B. Braun 4617304F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bestehend aus Polypropylen
- Hochtransparenter Spritzenkörper
- Schwarze Graduierung mit starkem Kontrast, dauerhafte Markierung, ideale Lesbarkeit
- Sichere Kolbenrücklaufsperre
- Einfaches Ansaugen bis zum Maximalvolumen
- Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring für langsames Ansaugen und eine langsame Injektion
- Bestehend aus latexfreiem, synthetischem Material
- Minimales Restvolumen
- Latexfrei/PVC-frei
- EN ISO 7886-1
- Sterile Einzelpackungen (Kiste mit 100 Stück)
Spezifikation
EN ISO 7886-1 | |
Durchsichtig | |
Ja | |
Ja | |
30 ml | |
Ja |
Polypropylene | |
Schwarze Graduierung | |
Luer-Lock-Konus | |
100/Karton | |
Luer Lock | |
Steril |