Learn More
Diba Omnifit™ Verpackungshülsen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Verwenden Sie Omnifit™ Verpackungshülsen für EZ- und EZ SolventPlus™-Säulen, um zwei Säulen zum Befüllen und Verpacken zu verbinden
auf Anfrage
Spezifikation
Typ | Flüssigchromatographie (LC) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Omnifit™ EZ und EZ SolventPlus™ Säulen |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15825274
|
Diba
006EPS-06 |
6,6 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15835274
|
Diba
006EPS-10 |
10 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15845274
|
Diba
006EPS-15 |
15 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15855274
|
Diba
006EPS-25 |
25 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15865274
|
Diba
006EPS-35 |
35 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15875274
|
Diba
006EPS-50 |
50 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Spezifikation
Flüssigchromatographie (LC) | |
Omnifit™ EZ und EZ SolventPlus™ Säulen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts