Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatographiesäulen mit einem festen und einem verstellbaren Endstück
Marke: Diba 006EZS-15-15-FF
Includes: Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.
Beschreibung
- PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
- Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
- Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatographiesäule mit 2 festen Endstücken, 15 x 150 mm; je 1 | |
15 mm | |
300 psi | |
21.2 ml | |
Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™ | |
Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF ETFE-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10 – 32 konischen PEEK-Anschluss. |
4 bis 40 °C | |
Flüssigchromatographie (LC) | |
10 und 30 μm | |
150 mm | |
40 °C |