Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken
Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei festen Endstücken verfügen über PEEK™-Säulengewinde, die eine hervorragende Haltbarkeit bieten
auf Anfrage
Spezifikation
Typ Flüssigchromatographie (LC)
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 40 °C
Porengröße 10 und 30 μm
Material Borosilikatglas, PTFE, PE, FKM/FPM
Max. Temperatur 40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 32
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Säulenkapazität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Säulenkapazität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15855344
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-10-15-FF
150 mm 10 mm 9.4 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15815384
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-25-15-FF
150 mm 25 mm 58.9 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15825344
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-10-10-FF
100 mm 10 mm 5.5 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15865394
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-35-15-FF
150 mm 35 mm 115.5 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15855404
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-35-40-FF
400 mm 35 mm 356 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15845354
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-10-40-FF
400 mm 10 mm 29.1 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15815414
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-50-33-FF
330 mm 50 mm 600.9 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15875354
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-10-50-FF
500 mm 10 mm 36.9 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15845414
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-50-40-FF
400 mm 50 mm 741.1 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15895394
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-35-25-FF
250 mm 35 mm 211.7 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15895334
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-06-40-FF
400 mm 6,6 mm 12.7 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15855374
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-15-50-FF
500 mm 15 mm 83.1 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15845384
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-25-25-FF
250 mm 25 mm 108 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15885374
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-25-10-FF
100 mm 25 mm 34.4 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15825404
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-35-33-FF
330 mm 35 mm 288.6 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15805334
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-06-15-FF
150 mm 6,6 mm 4.1 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15875324
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-06-10-FF
100 mm 6,6 mm 2.4 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15825374
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-15-40-FF
400 mm 15 mm 65.4 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15805364
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-15-10-FF
100 mm 15 mm 12.4 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15835334
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-06-25-FF
250 mm 6,6 mm 7.5 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15885404
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-50-25-FF
250 mm 50 mm 440.7 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15815354
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-10-33-FF
330 mm 10 mm 23.6 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15895364
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-15-33-FF
330 mm 15 mm 53 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15805394
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-25-40-FF
400 mm 25 mm 181.6 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15865364
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-15-25-FF
250 mm 15 mm 38.9 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15845324
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-06-05-FF
50 mm 6,6 mm 0.7 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15835364
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-15-15-FF
150 mm 15 mm 21.2 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15865334
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-06-33-FF
330 mm 6,6 mm 10.3 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15835394
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-25-50-FF
500 mm 25 mm 230.7 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15885344
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-10-25-FF
250 mm 10 mm 17.3 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15875414
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-50-50-FF
500 mm 50 mm 941.4 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15875384
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Diba
006EZ-25-33-FF
330 mm 25 mm 147.3 ml
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Präzise Borosilikatglassäulen sorgen für chemische Resistenz, Sichtbarkeit und Leistung
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation
Spezifikation
Flüssigchromatographie (LC)
10 und 30 μm
40 °C
4 bis 40 °C
Borosilikatglas, PTFE, PE, FKM/FPM
Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF PP-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10-32 konischen PEEK-Anschluss.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.