Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Ersatzfritten für Chromatographiesäulen-Baugruppen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Porositäten für Ihre Medien und Chemie
Marke:  Diba 006FR-15-25-PE
Encompass_Preferred
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15895524
  • auf Anfrage / 20 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ersatzfritten sind in PTFE oder PE und in verschiedenen Porengrößen erhältlich, sodass Sie die für Ihre Anwendung am besten geeigneten Bettstützen auswählen können. Stimmen Sie die Spalten-ID ab, um die richtige Fritte auszuwählen
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographiesäulenbaugruppen
25 μm
15 mm
Ersatzfritte für die Chromatographie
Polyethylen
Universal
0,59 in.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.