Learn More
Thermo Scientific™ Olympus™ 4X Objective, X-Apo, 0.16NA/13WD
Dieses 40x-Apochromat-Objektiv stammt aus der neuen Olympus X-Serie mit außergewöhnlicher optischer Leistung.
Marke:  Thermo Scientific™ AMEP4904
Artikelnummer. 17019813
  • 2500.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses 40x-Apochromat-Objektiv stammt aus der neuen Olympus X-Serie mit außergewöhnlicher optischer Leistung. Durch die neue Fertigungstechnologie bieten die X-Apo Objektive eine verbesserte Leistung im Vergleich zu den Standard-Apo Objektiven in mehreren kritischen Bereichen: größere numerische Blende (NA), bessere Bildflachheit und ein größerer Bereich der chromatischen Korrektur von 400–1.000 nm. Diese Objektive bieten eine hervorragende Helligkeit und Auflösung über ein großes Sichtfeld für Anwendungen, bei denen die bestmögliche Bildqualität angestrebt wird. Die Olympus Objektive sind mit allen EVOS Zellbildgebungssystemen kompatibel. Unsere große Auswahl an EVOS und Olympus Objektiven erfüllt die Anforderungen im gesamten Spektrum der Vergrößerungen und optischen Spezifikationen.
Zusätzliche Merkmale dieses Olympus Objektivs:
  • Vergrößerung: 4X
  • Numerische Apertur: 0,16
  • Arbeitsabstand: 13 mm
  • Überragende Bildqualität
Bildqualität
Mikroskop-Objektive können die wichtigsten Komponenten eines optischen Mikroskops sein, da sie für die primäre Bilderstellung verantwortlich sind. Die Bildqualität ist für den Erfolg von Experimenten und oft für die Veröffentlichung erforderlich. Die EVOS Objektive leisten diese Qualität über das sichtbare Spektrum bis hin zu Nah-Infrarotlicht. Diese Leistung resultiert aus jahrelanger Erfahrung in der Objektivherstellung, und die große Auswahl an Zielen ermöglicht Ihnen die Auswahl des optimalen Objektivs für Ihre Bildgebungsanforderungen.
Objektiv-Kategorien
Achromatische Objektive sind ideal für allgemeine Anwendungen mit Standardkorrektur von Farbe und Fokus geeignet.
Fluorit-Objektive bieten eine hervorragende Auflösung und werden mit höheren numerischen Aperturen als achromatische Objektive hergestellt, was zu helleren Fluoreszenzsignalen und höherer Kontrast-Bildgebung führt. Die höhere optische Qualität reduziert optische Abbildungsfehler erheblich, und die Korrektur von Farbe und Fokus ist deutlich besser als bei achromatischen Objektiven. Fluorit-Objektive eignen sich ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen, bei denen sie durch den höheren Kontrast ideal für die Farbbildgebung geeignet sind.
Apochromatische Objektive werden mit höchster Auflösung, höchster Fluoreszenzhelligkeit und höchstem Kontrast hergestellt; chromatische Abbildungsfehler werden nahezu eliminiert. Sie werden für die anspruchsvollsten Anwendungen, insbesondere bei Vergrößerungen von 60x und höher, empfohlen. Apochromatische Objektive sind die erste Wahl für die Aufnahme von Farbbildern in Weißlicht.
Hellfeldkontrast- im Vergleich zu Phasenkontrast-Objektiven
Hellfeld ist die elementarste Form der Lichtmikroskopie und wird durch Probenabsorption von Licht erreicht. Ein Bereich mit höherer Dichte in einer Probe absorbiert mehr Licht und erhöht so den Kontrast in diesen Bereichen. Phasenkontrast-Objektive sind am nützlichsten für schwer sichtbare, durchscheinende Proben. Diese Kontrastmethode funktioniert, indem Phasenverschiebungen, verursacht durch Licht, das durch eine durchscheinende Probe hindurch geht, in Helligkeitsänderungen (d. h. Kontrast) umgewandelt werden.
Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand im Vergleich zu Deckglas-korrigierten Objektiven
Die LWD-Objektive (Long Working Distance, Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand) sind für den Einsatz in Gefäßen mit einer nominalen Wanddicke von 0,9 bis 1,5 mm optimiert. Dazu gehören Gefäße, die häufig in Zellkultur- und zellbasierten Assays verwendet werden, beispielsweise Objektträger, Zellkulturschalen und -kolben, Mikrotiterplatten-Wells usw. Deckglas-korrigierte Objektive sind für die Verwendung durch #1,5 Deckgläser optimiert (Dicke ca. 0,17  mm). Diese Objektive haben ein höheres Vergrößerungs-/NA-Verhältnis und bieten im Vergleich zu LWD-Objektiven eine höhere Auflösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Objektivlinse
EVOS M5000, EVOS M7000 und andere Bildgebungssysteme
1 each
Olympus™
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten