Learn More
Olivenöl, rein, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0°C |
Farbe | Gelb |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 500 mL |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit/Flüssigkeit |