Learn More
Oleylalkohol, ca. 60 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10419250
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-28-2
Summenformel C18H36O
Molekulargewicht (g/mol) 268.49
MDL-Nummer MFCD00002993
InChI-Schlüssel ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonym oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC-Name (9Z)-Octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleyl alcohol
Schmelzpunkt 5.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 207.0°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 170°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 60% Typical (GC)
Verpackung Metalltrommel
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Brechungsindex 1.4590 to 1.4640
Menge 25 L
Beilstein 01, 453
Merck Index 15, 6924
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in warbontetrachloride
Formelmasse 268.47
Reinheit (%) ca. 60%
Güte Technisch
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oleyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.