Learn More
Oleinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ölsäure wird als Emulgiermittel für Gesichtscremes und -lotionen, als Beschleuniger in der Gummiindustrie, als Emollient, als Lösungsagent für Aerosolprodukte und als Lötfluss in Buntglasarbeiten zum Fügen von Blei eingesetzt. Wird bei der Herstellung von Oleaten und Lotionen verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für das Bohren und Fracking von Flüssigkeiten in der Öl- und Gasindustrie. Findet Anwendung als Hilfsstoff in Pharmazeutika.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oleic acid |
Schmelzpunkt | 13°C to 14°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.887 g/mL |
Siedepunkt | 286°C (100 mmHg) |
Brechungsindex | 1.461 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1726542 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Merck Index | 146828 |