Learn More
Justrite™ Oily waste can foot operated cover & SOUNDGARD,
Im praktischer und anwenderfreundlicher Fußbedienung.
Marke:  Justrite™ 09308
Artikelnummer. 12903565
  • 158.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Lösungsmitteln, Verdünnern, Leinöl, brennbaren Klebstoffen oder sonstigen brennbaren Flüssigkeiten getränkte Lappen und Tücher, stellen bei unsachgemäßer Entsorgung eine ernste Brandgefahr dar. Der Deckel lässt sich bis zu maximal 60 Grad öffnen und bleibt selbsttätig geschlossen. Dadurch ist der Inhalt von Zündquellen getrennt, und die Sauerstoffzufuhr ist begrenzt. Somit kann eine Selbstentzündung nahezu ausgeschlossen werden.
Spezifikation
Spezifikation
13.94 Zoll
18,25 in.